Merck
SML2801
Isoforskolin
≥95% (HPLC)
Sinonimo/i:
6-Acetyl-7-deacetylforskolin, (3R,6S,6aS)-6-(acetyloxy)-3-ethenyldodecahydro-5S,10S,10bS-trihydroxy-3,4aR,7,7,10aR-pentamethyl-1H-naphtho[2,1-b]pyran-1-one, Coleonol B, 6β-Acetoxy-1α,7β,9α-trihydroxy-8,13-epoxy-labd-14-en-11-one, Isoforskolin
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C22H34O7
Numero CAS:
Peso molecolare:
410.50
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
powder
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]/D -8 to -5°, c = 0.5 in chloroform-d
color
white to beige
solubility
DMF:H2O (9:1): 2 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(=O)O[C@@H]1[C@H](O)[C@@]2(C)O[C@](C)(CC(=O)[C@]2(O)[C@@]3(C)[C@@H](O)CCC(C)(C)C13)C=C
InChI
1S/C22H34O7/c1-8-19(5)11-14(25)22(27)20(6)13(24)9-10-18(3,4)16(20)15(28-12(2)23)17(26)21(22,7)29-19/h8,13,15-17,24,26-27H,1,9-11H2,2-7H3/t13-,15-,16?,17-,19-,20-,21+,22-/m0/s1
InChI key
CLOQVZCSBYBUPB-VDCUXWMXSA-N
Biochem/physiol Actions
Isoforskolin is a naturally occurring diterpene with anti-inflammatory activity. It has been shown to downregulate the expression of proinflammatory compounds. In an experimental mouse model of Lyme Disease induced arthritis isoforskolin downregulated the transcription and expression of TNF-α and IL-6 induced by recombinant Borrelia burgdorferi basic membrane protein A (rBmpA). In a rat asthmatic model isoforskolin down-regulated production of transforming growth factor β1 (TGF-β1) and interleukin-1β (IL-1β) which was accompanied by inhibition of inflammation and airway remodeling.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Isoforskolin
Parola di avvertenza
Warning
Pittogrammi
Exclamation mark
Codici di pericolo
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)