Vai a
SML2225
RO5263397
≥98% (HPLC), TAAR1 agonist, powder
Sinonimo/i:
(S)-4-(3-Fluoro-2-methyl-phenyl)-4,5-dihydro-oxazol-2-ylamine
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
90,70 €
77,09 €
25 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
369,00 €
313,65 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H11FN2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
194.21
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
77,09 €
Prezzo di listino90,70 €Risparmia il 15%
Promozione valida solo online
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
RO5263397, ≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]/D +77 to +88°, c = 1.0 in methanol
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
NC1=N[C@@H](C2=CC=CC(F)=C2C)CO1
InChI
1S/C10H11FN2O/c1-6-7(3-2-4-8(6)11)9-5-14-10(12)13-9/h2-4,9H,5H2,1H3,(H2,12,13)/t9-/m1/s1
InChI key
IOHOUWIYOVWGHV-SECBINFHSA-N
Biochem/physiol Actions
Orally available, potent and selective partial TAAR1 agonist with similar in vivo efficacy as the full agonist RO5256390.
RO5256390 is an orally available partial agonist that targets trace amine-associated receptor 1 (TAAR1) with high affinity (Ki in nM = 0.9/mouse, 4.1/human, 9.1/rat, 24/monkey TARR1), potency (EC50 in nM/relative efficacy with respect to β-phenylethylamine = 1.3/0.59/mouse, 17/0.81/human, 47/0.76/rat, 251/0.85/monkey TARR1-dependent cellular cAMP production), and selectivity (by a 112-receptor/channel/transporter and a 42-enzyme panel), without agonistic activity toward mouse TAAR4-expressing cells even at a high concentration of 30 μM. When applied via oral administration (0.003-1 mg/kg), RO5256390 exhibits similar in vivo efficacy as the full agonist RO5256390 in blocking psychostimulants-induced hyperlocomotion in mice.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
SML1893SML2761SML1990
RO5263397 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML2225
RO5263397
RO5256390 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML1893
RO5256390
SGC6870N ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML2761
SGC6870N
GW806742X ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML1990
GW806742X
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
optical activity
[α]/D +77 to +88°, c = 1.0 in methanol
optical activity
[α]/D 14 to 19°, c = 1 in methanol
optical activity
[α]/D -265 to -295°, c = 0.5 in methanol
optical activity
-
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)