SML1111
S 24795
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
2-[2-(4-Bromophenyl)-2-oxoethyl]-1-methyl pyridinium iodide
About This Item
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
powder
Colore
white to light brown
Solubilità
H2O: 1 mg/mL, clear (warmed)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
C[N+](C=CC=C1)=C1CC(C2=CC=C(Br)C=C2)=O.[I-]
InChI
1S/C14H13BrNO.HI/c1-16-9-3-2-4-13(16)10-14(17)11-5-7-12(15)8-6-11;/h2-9H,10H2,1H3;1H/q+1;/p-1
LERUHBBUGAOYOD-UHFFFAOYSA-M
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Articoli
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Neuroscience