Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C16H16ClN3O6S
Numero CAS:
Peso molecolare:
413.83
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
Biochem/physiol Actions
ML291 specifically activates the apoptotic arm of the cellular unfolded protein response ( UPR) EC50 = 762 nM) with 105-fold selectivity over activation of the adaptive UPR pathway. ML291 induces apoptosis in wild-type mouse embryonic fibroblasts (MEFs), but not in CHOP KO MEFs.
ML291 specifically activates the apoptotic arm of the cellular unfolded protein response.
Features and Benefits
This compound is a featured product for Apoptosis research. Click here to discover more featured Apoptosis products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?