Passa al contenuto
SML0963
(E)-3,4,5,4′-Tetramethoxystilbene
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
1,2,3-Trimethoxy-5-[(1E)-2-(4-methoxyphenyl)ethenyl]-benzene, DMU 212, MR-4
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C18H20O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
300.35
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O(C)c1c(cc(cc1OC)\C=C\c2ccc(cc2)OC)OC
InChI
1S/C18H20O4/c1-19-15-9-7-13(8-10-15)5-6-14-11-16(20-2)18(22-4)17(12-14)21-3/h5-12H,1-4H3/b6-5+
InChI key
GGFQQRXTLIJXNY-AATRIKPKSA-N
Biochem/physiol Actions
(E)-3,4,5,4′-Tetramethoxystilbene (DMU 212) is a derivative of resveratrol with anti-angiogenic and anti-tumor properties.
(E)-3,4,5,4′-Tetramethoxystilbene is a derivative of resveratrol; anti-angiogenic; anti-tumor properties.
Features and Benefits
This compound is a featured product for Apoptosis research. Click here to discover more featured Apoptosis products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)