Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C22H20BrN3O3S
Numero CAS:
Peso molecolare:
486.38
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352202
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=S(C1=CC=C(N2C(C3=CC=C(Br)C=C3)CC(C4=CC(OC)=CC=C4)=N2)C=C1)(N)=O
InChI
1S/C22H20BrN3O3S/c1-29-19-4-2-3-16(13-19)21-14-22(15-5-7-17(23)8-6-15)26(25-21)18-9-11-20(12-10-18)30(24,27)28/h2-13,22H,14H2,1H3,(H2,24,27,28)
InChI key
LPUYDLXQQMWRLR-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
CID44216842 is a potent and selective non-competitive allosteric inhibitor of Cdc42 GTPase that does not inhabit Rho and Rac. CID44216842 inhibits Cdc42 dependent filopodia formation and cell migration.
CID44216842 is a potent and selective non-competitive allosteric inhibitor of Cdc42 GTPase.
Features and Benefits
This compound is a featured product for Cyclic Nucleotide research. Click here to discover more featured Cyclic Nucleotide products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
Parola di avvertenza
Warning
Codici di pericolo
Avvertenze di sicurezza
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?