SML0484
KS-176
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
N-[4-(2-Hydroxyethyl)phenyl]-2-[(4-nitrobenzoyl)amino]-benzamide
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 15 mg/mL (clear solution)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OCCc1ccc(NC(=O)c2ccccc2NC(=O)c3ccc(cc3)[N+]([O-])=O)cc1
InChI
1S/C22H19N3O5/c26-14-13-15-5-9-17(10-6-15)23-22(28)19-3-1-2-4-20(19)24-21(27)16-7-11-18(12-8-16)25(29)30/h1-12,26H,13-14H2,(H,23,28)(H,24,27)
LTWQQWSXYYXVGA-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)