SAB4501730
Anti-RHG1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
CDC42 GTPase-activating protein, GTPase-activating protein rhoOGAP, Rho-related small GTPase protein activator, Rho-type GTPase-activating protein 1, p50-RhoGAP
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen 50 kDa
Reattività contro le specie
mouse, human
Concentrazione
~1 mg/mL
tecniche
ELISA: 1:10000
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ARHGAP1(392)
Categorie correlate
Descrizione generale
Immunogeno
Immunogen Range: 189-238