SAB4300511
Anti-MARCKS (Ab-162) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
Anti-80K-L antibody produced in rabbit, Anti-FLJ14368 antibody produced in rabbit, Anti-FLJ90045 antibody produced in rabbit, Anti-MACS antibody produced in rabbit, Anti-myristoylated alanine-rich protein kinase C substrate antibody produced in rabbit
Scegli un formato
340,00 €
Scegli un formato
About This Item
340,00 €
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
~80 kDa
Reattività contro le specie
mouse, human, rat
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
western blot: 1:500-1:1000
Isotipo
IgG
Sequenza immunogenica
(K-K-S-F-K)
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... MARCKS(4082)
Immunogeno
Caratteristiche e vantaggi
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)