SAB4200746
Anti-α-Fetoprotein (AFP) antibody, Mouse monoclonal
clone C3, purified from hybridoma cell culture
Sinonimo/i:
Anti-AFP, Anti-Alpha-1-fetoprotein, Anti-Alpha-fetoglobulin
About This Item
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified from hybridoma cell culture
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
C3, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
~74 kDa
Reattività contro le specie
human, canine, porcine
Concentrazione
~1.0 mg/mL
tecniche
ELISA: suitable
dot blot: suitable
immunoblotting: 2-4 μg/mL using liver hepatocellular carcinoma HepG2 cell line extract
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: 2-4 μg/mL using formalin-fixed, paraffin-embedded human fetal liver sections
Isotipo
IgG2a
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... AFP(174)
Descrizione generale
Immunogeno
Azioni biochim/fisiol