SAB1412695
Monoclonal Anti-ENTPD3 antibody produced in mouse
clone 2A4, purified immunoglobulin
Sinonimo/i:
Anti-CD39L3, Anti-FLJ93839, Anti-HB6, Anti-NTPDase-3
About This Item
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
2A4, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen 37.84 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
ELISA: suitable
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
QDVPRAFEECMQKVKGQVPSHLHGSTPIHLGATAGMRLLRLQNETAANEVLESIQSYFKSQPFDFRGAQIISGQEEGVYGWITANYLMGNFLEKNLWHMWVHPHGVETTG
Caratteristiche e vantaggi
Stato fisico
Note legali
Esclusione di responsabilità
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)