Documenti fondamentali
SAB1410120
Sigma-Aldrich
Anti-FARS2 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
FARS1, HSPC320, PheRS, dJ520B18.2
Scegli un formato
100 μG
367,00 €
367,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μG
367,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
367,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen 52.4 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
western blot: 1 μg/mL
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... FARS2(10667)
Descrizione generale
Aminoacyl-tRNA synthetases are a class of enzymes that charge tRNAs with their cognate amino acids. This gene encodes a phenylalanine-tRNA synthetase (PheRS) localized to the mitochondrion which consists of a single polypeptide chain, unlike the (alpha-beta)2 structure of the prokaryotic and eukaryotic cytoplasmic forms of PheRS. Structure analysis and catalytic properties indicate mitochondrial PheRSs may constitute a class of PheRS distinct from the enzymes found in prokaryotes and in the eukaryotic cytoplasm. (provided by RefSeq)
Immunogeno
FARS2 (NP_006558.1, 1 a.a. ~ 451 a.a) full-length human protein.
Sequence
MVGSALRRGAHAYVYLVSKASHISRGHQHQAWGSRPPAAECATQRAPGSVVELLGKSYPQDDHSNLTRKVLTRVGRNLHNQQHHPLWLIKERVKEHFYKQYVGRFGTPLFSVYDNLSPVVTTWQNFDSLLIPADHPSRKKGDNYYLNRTHMLRAHTSAHQWDLLHAGLDAFLVVGDVYRRDQIDSQHYPIFHQLEAVRLFSKHELFAGIKDGESLQLFEQSSRSAHKQETHTMEAVKLVEFDLKQTLTRLMAHLFGDELEIRWVDCYFPFTHPSFEMEINFHGEWLEVLGCGVMEQQLVNSAGAQDRIGWAFGLGLERLAMILYDIPDIRLFWCEDERFLKQFCVSNINQKVKFQPLSKYPAVINDISFWLPSENYAENDFYDLVRTIGGDLVEKVDLIDKFVHPKTHKTSHCYRITYRHMERTLSQREVRHIHQALQEAAVQLLGVEGRF
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)