Informazioni su questo articolo
NACRES:
NA.41
UNSPSC Code:
12352203
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
WB
Citations:
-
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartibiological source
mouse
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
form
buffered aqueous solution
mol wt
antigen ~9.9 kDa
species reactivity
human
technique(s)
western blot: 1 μg/mL
NCBI accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... TP53TG1(11257)
Immunogen
TP53TG1 (AAH02709.1, 1 a.a. ~ 90 a.a) full-length human protein.
Sequence
MMLGSLAPDPGSRRHSGQAALRPRRYPTLWDRCRKRWLRPIFTQLLAAGLAYHTLLPIPSEPLFAAPGEHLHQCFVKESYCPPRVLAKEQ
Sequence
MMLGSLAPDPGSRRHSGQAALRPRRYPTLWDRCRKRWLRPIFTQLLAAGLAYHTLLPIPSEPLFAAPGEHLHQCFVKESYCPPRVLAKEQ
Physical form
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Still not finding the right product?
Provate il nostro Motore di ricerca dei prodotti per restringere le opzioni.
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
Che succede?
WGK 1
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?