Merck
Tutte le immagini(6)
Key Documents
SAB1404426
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-STX4A antibody produced in mouse
clone 6A1, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
STX4A, p35-2
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
6A1, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen ~37.22 kDa
Reattività contro le specie
human, mouse
tecniche
capture ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... STX4(6810)
Immunogeno
STX4A (NP_004595, 19 a.a. ~ 119 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
DKERVALVVHPGTARLGSPDEEFFHKVRTIRQTIVKLGNKVQELEKQQVTILATPLPEESMKQELQNLRDEIKQLGREIRLQLKAIEPQKEEADENYNSVN
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
WGK 1