Merck
S7936
SB 205384
solid
Sinonimo/i:
4-Amino-7-hydroxy-2-methyl-5,6,7,8-tetrahydrobenzo[b]thieno[2,3-b]pyridine-3-carboxylic acid but-2-ynyl ester
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C17H18N2O3S
Numero CAS:
Peso molecolare:
330.40
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Form:
solid
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
form
solid
color
off-white
solubility
DMSO: 18 mg/mL, H2O: insoluble
SMILES string
CC#CCOC(=O)c1c(C)nc2sc3CC(O)CCc3c2c1N
InChI
1S/C17H18N2O3S/c1-3-4-7-22-17(21)13-9(2)19-16-14(15(13)18)11-6-5-10(20)8-12(11)23-16/h10,20H,5-8H2,1-2H3,(H2,18,19)
InChI key
JDTZAGLGBRRCJT-UHFFFAOYSA-N
Application
SB 205384 was used to study GABA-gated currents in rat locus coeruleus neurons.6
Biochem/physiol Actions
GABAA receptor modulator selective for the α3β2γ2 subunit combination.
SB 205384 is a selective and positive allosteric modulator of non-benzodiazepine site of the GABAA receptor.3 It affects the extrasynaptic GABAA receptors in rat cortical neurons4 and enhances the GABAergic transmission onto pro-opiomelanocortin neurons in mice.5
Legal Information
Manufactured and sold under license from GlaxoSmithKline Pharmaceuticals
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)