Cambia visualizzazione
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
5 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 91,40 € |
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C13H10O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
198.22
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
91,40 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiassay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C1CCc2c(O1)ccc3ccccc23
InChI
1S/C13H10O2/c14-13-8-6-11-10-4-2-1-3-9(10)5-7-12(11)15-13/h1-5,7H,6,8H2
InChI key
ISFPDBUKMJDAJH-UHFFFAOYSA-N
Application
Biochem/physiol Actions
Sir2p (silent information regulator) and HDAC inhibitor.
Splitomicin, a derivative of β-naphthol is an inhibitor of Silent Information Regulator 2 (SIR2). It inhibits the NAD+-dependent deacetylase activity of Sir2 in vitro.[5] It increases the levels of cyclic AMP by inhibiting the activity of cyclic AMP phosphodiesterase, interferes with mobilization of intracellular Ca+2 and ATP release. This results in inhibition of platelet aggregation that is effective in cardiovascular and cerebrovascular diseases.[6]
Features and Benefits
This compound is a featured product for Gene Regulation research. Click here to discover more featured Gene Regulation products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Splitomicin
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?