Vai a
S2382
Sera from sheep
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 mL
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
29,30 €
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NA.71
UNSPSC Code:
12352207
Biological source:
sheep
Origin:
USA origin
Form:
lyophilized powder
29,30 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
biological source
sheep
form
lyophilized powder
origin
USA origin
storage temp.
2-8°C
Application
Sheep serum is useful for the propagation of long-term cultures of erythrocytic stages of the Theileria uilenbergi intracellular protozoan parasite.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
I5131A3264SAB3701358
Sera from sheep
Sigma-Aldrich
S2382
Sera from sheep
IgG reagent grade, ≥95% (SDS-PAGE), essentially salt-free, lyophilized powder
Sigma-Aldrich
I5131
IgG
origin
USA origin
origin
-
origin
-
origin
-
biological source
sheep
biological source
sheep
biological source
sheep
biological source
sheep
form
lyophilized powder
form
essentially salt-free, lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)