Vai a
S2279
3′-Sialyl-Lewis-a tetrasaccharide
Sinonimo/i:
α-NeuNAc-(2→3)-β-D-Gal-(1→3)-(α-L-Fuc-[1→4])-D-GlcNAc, 3′-SLea
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
567,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C31H52N2O23
Numero CAS:
Peso molecolare:
820.74
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
MDL number:
567,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC1OC(OC(C(O)CO)C(OC2OC(CO)C(O)C(OC3(CC(O)C(NC(C)=O)C(O3)C(O)C(O)CO)C(O)=O)C2O)C(NC(C)=O)C=O)C(O)C(O)C1O
InChI
1S/C31H52N2O23/c1-9-18(43)21(46)22(47)28(51-9)54-25(15(42)7-36)24(12(5-34)32-10(2)38)53-29-23(48)27(20(45)16(8-37)52-29)56-31(30(49)50)4-13(40)17(33-11(3)39)26(55-31)19(44)14(41)6-35/h5,9,12-29,35-37,40-48H,4,6-8H2,1-3H3,(H,32,38)(H,33,39)(H,49,50)
InChI key
INZOTETZQBPBCE-UHFFFAOYSA-N
Application
3′-Sialyl-Lewis-a tetrasaccharide has been used to inhibit the binding of 5B1 antibody to Sialyl-Lewisa -polyvalent biotinylated sLea-PAA.
Biochem/physiol Actions
Antigen which supports E-, L-, and P-selectin-dependent adhesion.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
S1782L7784L7659
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)