Cambia visualizzazione
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
1 mL | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 126,00 € 107,10 € |
5 mL | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 400,00 € 340,00 € |
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NA.71
UNSPSC Code:
12352207
Biological source:
bovine
Origin:
USA origin
Form:
lyophilized powder
107,10 €
Prezzo di listino126,00 €Risparmia il 15%Promozione valida solo online
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartibiological source
bovine
form
lyophilized powder
origin
USA origin
storage temp.
2-8°C
Application
Adult bovine serum is bactericidal against Helicobacter pylori. However, it can be used effectively to support H. pylori cultures after heat inactivation at 56 ° C for 30 min.
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| biological source bovine | biological source bovine | biological source bovine | biological source bovine |
| origin USA origin | origin USA origin | origin USA origin | origin USA origin |
| form lyophilized powder | form lyophilized powder | form lyophilized powder | form lyophilized powder |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?