Vai a
PP0540
GlycoProfile β-Elimination Kit
Sufficient for 24 samples
Sinonimo/i:
β-Elimination Glycan Kit, Glycan Removal Kit
per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 kit
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
646,00 €
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NA.28
UNSPSC Code:
12352200
646,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
conjugate
(O-linked)
Quality Segment
storage temp.
room temp
Application
The GlycoProfile β-Elimination kit contains a novel non-reducing reagent to efficiently and specifically remove O-linked carbohydrates from glycoproteins with minimal protein or glycan destruction. Consequently, additional downstream proteomics and glycomic analyses may be employed.
Preparation Note
The kit includes the reagents and techware for O-deglycosylation of up to 24 samples (200 uL at 1-10 ug/uL of glycoprotein per sample).
Legal Information
GlycoProfile is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
MAK175MAK226MAK227
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
conjugate
(O-linked)
conjugate
-
conjugate
-
conjugate
-
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
-
Solo come componenti del kit
N° Catalogo
Descrizione
  • Sodium hydroxide solution, 5.0 M 60 μL
  • Microcon centrifugal filter unit, YM-10 membrane, NMWCO 10 kDa 24 ea
I componenti del kit sono disponibili anche separatamente
N° Catalogo
Descrizione
SDS & Determinazione del prezzo
  • Centrifugal Filter Unit
    SDS
pictograms
FlameCorrosion
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
flash_point_f
82.0 °F - closed cup
flash_point_c
27.79 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)