Merck
PLA0195
Rabbit anti-MOV10 Antibody, Affinity Purified
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
Sinonimo/i:
MGC2948, Moloney leukemia virus 10, Mov10, Mov10 (Moloney leukemia virus 10, fSAP113, functional spliceosome-associated protein 113, gb110, homolog, homolog (mouse), moloney leukemia virus 10 protein, mouse) homolog
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NA.41
UNSPSC Code:
12352203
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
IP, WB
Citations:
2
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
human, mouse
technique(s)
immunoprecipitation (IP): 2-5 μg/mg, western blot: 1:2,000- 1:10,000
accession no.
NP_066014.1
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
rabbit ... MOV10(4343)
Immunogen
The epitope recognized by PLA0195 maps to a region between residue 953 and 1003 of human Moloney leukemia virus 10, homolog using the numbering given in entry NP_066014.1 (GeneID 4343).
Physical form
Tris-citrate/phosphate buffer, pH 7 to 8 containing 0.09% Sodium Azide
Other Notes
Moloney leukemia virus 10 protein (MOV10) is putative RNA helicase that has been identified as a factor associated with argonaute (Ago) containing complexes. Ago complexes play a central in micro RNA (miRNA) and short-interference RNA (siRNA) silencing.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Still not finding the right product?
Provate il nostro Motore di ricerca dei prodotti per restringere le opzioni.
Classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
77-92-9
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)