Informazioni su questo articolo
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
mouse, human
technique(s)
immunohistochemistry: 1:500- 1:2,000, immunoprecipitation (IP): 2-10 μg/mg, western blot: 1:10,000-1:25,000
accession no.
P00533
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
rabbit ... EGFR(1956)
General description
Immunogen
Biochem/physiol Actions
Physical form
Other Notes
Disclaimer
Still not finding the right product?
Provate il nostro Motore di ricerca dei prodotti per restringere le opzioni.
Classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
77-92-9
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?