Cambia visualizzazione
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
1 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 97,80 € |
10 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 488,00 € |
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C24H47NO7
Numero CAS:
Peso molecolare:
461.63
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352211
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
lyophilized powder
97,80 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
lyophilized powder
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCC\C=C\[C@@H](O)[C@@H](N)CO[C@@H]1O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C24H47NO7/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-19(27)18(25)17-31-24-23(30)22(29)21(28)20(16-26)32-24/h14-15,18-24,26-30H,2-13,16-17,25H2,1H3/b15-14+/t18-,19+,20+,21-,22-,23+,24+/m0/s1
InChI key
HHJTWTPUPVQKNA-PIIMIWFASA-N
Application
Psychosine has been used as a lipid in lipid-protein overlay binding assay.
Biochem/physiol Actions
Psychosine is a neurotoxic lysosphingolipid and a glycolipid precursor for the synthesis of cerebrosides. It is synthesized from galactosylceramide, phrenosin. Elevated psychosine levels are implicated in Krabbe disease. It mediates demyelination and consequently oligodendrocytes degeneration. Psychosine is also correlated to neurological disease, Globoid cell leukodystrophy (GLD), where in galactosylceramidase (GALC) enzyme deficiency leads to its accumulation.
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| form lyophilized powder | form powder | form powder | form solid |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥97% (TLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level - | Quality Level 100 |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C |
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?