Vai a
P9115
Protein Kinase A inhibitor fragment 14-22, myristoylated trifluoroacetate salt
≥90% (HPLC), lyophilized powder
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
398,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C53H98N20O12 · C2HF3O2
Peso molecolare:
1321.50
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
MDL number:
398,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥90% (HPLC)
form
lyophilized powder
solubility
H2O: soluble
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC(=O)C(F)(F)F.CCCCCCCCCCCCCC(=O)NCC(=O)N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(=O)N[C@@H]([C@@H](C)O)C(=O)NCC(=O)N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(=O)N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(=O)N[C@@H](CC(N)=O)C(=O)N[C@@H](C)C(=O)N[C@@H]([C@@H](C)CC)C(N)=O
InChI
1S/C53H100N20O12.C2HF3O2/c1-6-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-24-39(76)65-29-40(77)69-35(22-19-26-63-52(58)59)48(83)73-43(33(5)74)50(85)66-30-41(78)68-34(21-18-25-62-51(56)57)46(81)70-36(23-20-27-64-53(60)61)47(82)71-37(28-38(54)75)49(84)67-32(4)45(80)72-42(44(55)79)31(3)7-2;3-2(4,5)1(6)7/h31-37,42-43,74H,6-30H2,1-5H3,(H2,54,75)(H2,55,79)(H,65,76)(H,66,85)(H,67,84)(H,68,78)(H,69,77)(H,70,81)(H,71,82)(H,72,80)(H,73,83)(H4,56,57,62)(H4,58,59,63)(H4,60,61,64);(H,6,7)/t31-,32-,33+,34-,35-,36-,37-,42-,43-;/m0./s1
InChI key
DBHNUJXUTKVLID-UXBYPZMDSA-N
Gene Information
human ... PRKACA(5566)
mouse ... PRKACA(18747)
rat ... PRKACA(25636)
General description
Protein kinase A inhibitor fragment 14-22, myristoylated trifluoroacetate salt inhibits the protein kinase cAMP-activated catalytic subunit-α (PRKACA). The gene encoding it is localized on human chromosome 19p13.1.
Application
Protein kinase A inhibitor fragment 14-22, myristoylated trifluoroacetate salt has been used in cell culture for pharmaceutical inhibition and activation studies.[1]
Biochem/physiol Actions
Cell permeable cAMP-dependent protein kinase (PKA) inhibitor
Mutations in the gene encoding protein kinase cAMP-activated catalytic subunit-α (PRKACA) have been associated with Cushing′s syndrome.[2]
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
P7739P6062P6998
assay
≥90% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥80% (SDS-PAGE)
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
powder
form
buffered aqueous glycerol solution
Gene Information
human ... PRKACA(5566)
mouse ... PRKACA(18747)
rat ... PRKACA(25636)
Gene Information
human ... PKIA(5569)
Gene Information
-
Gene Information
human ... PRKACB(5567)
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−70°C
solubility
H2O: soluble
solubility
H2O: soluble
solubility
-
solubility
-
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)