Vai a
P8477
Picotamide
Sinonimo/i:
4-Methoxy-N,N′-bis(3-pyridinylmethyl)-1,3-benzenedicarboxamide
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
161,00 €
136,85 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C21H20N4O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
376.41
NACRES:
NA.83
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
EC Number:
251-245-7
MDL number:
136,85 €
Prezzo di listino161,00 €Risparmia il 15%
Promozione valida solo online
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
assay
≥98%
Quality Segment
form
powder
solubility
ethanol: 50 mg/mL, clear, colorless to light yellow
SMILES string
COc1ccc(cc1C(=O)NCc2cccnc2)C(=O)NCc3cccnc3
InChI
1S/C21H20N4O3/c1-28-19-7-6-17(20(26)24-13-15-4-2-8-22-11-15)10-18(19)21(27)25-14-16-5-3-9-23-12-16/h2-12H,13-14H2,1H3,(H,24,26)(H,25,27)
InChI key
KYWCWBXGRWWINE-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... TBXA2R(6915)
Biochem/physiol Actions
Eicosenoid receptor antagonist; a thromboxane A2 antagonist; antiplatelet agent.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
P1645000SML0542319856
Picotamide
Sigma-Aldrich
P8477
Picotamide
vibrant-m
P1645000
Picotamide monohydrate
SR 27417 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML0542
SR 27417
assay
≥98%
assay
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
99% (CP)
Gene Information
human ... TBXA2R(6915)
Gene Information
-
Gene Information
-
Gene Information
-
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
200
form
powder
form
-
form
powder
form
-
solubility
ethanol: 50 mg/mL, clear, colorless to light yellow
solubility
-
solubility
DMSO: 5 mg/mL (clear solution, warmed)
solubility
-
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)