Merck
P7637
Poly-L-arginine sulfate salt
mol wt 15,000-50,000
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
mol wt
15,000-50,000
storage temp.
−20°C
SMILES string
OS(O)(=O)=O.NC(CCCNC(N)=N)C(O)=O
Analysis Note
Molecular weight based on viscosity. Also assayed by MALLS.
Other Notes
For additional technical information on polyamino acids please visit the Polyamino acid FAQ resource.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)