Vai a
P7613
Scienceware® plate reader
mirror magnification 3X actual plate size
Sinonimo/i:
378610000, F37861-0000, cell counting device, cell reader, hands freee cell reader, magnified cell reader
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 ea
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
304,00 €
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NB.13
UNSPSC Code:
41161502
304,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
sterility
non-sterile
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Bel-Art F37861-0000
color
none
General description
The plate reader has a clear deck for resting plates and a large, clear, adjustable mirror for viewing their underside. This tool allows safe examination of the bottom of the plates without risking spills on the face and eyes. It is ideal for Hemagglutination, Hemagglutination Inhibition, Hemolysis and Agglutination testing. Other applications include counting of bacterial cell cultures for colony or plaque growth. Mirror magnification is 3X actual plate size. Polypropylene with an acrylic deck.
Features and Benefits
  • Easy, magnified viewing; hands-free
  • For microplates, view color changes and locate cells for further analysis
  • For petri dishes, view cell growth and take advantage of hands-free design to make notes and isolate cell colonies
  • Ideal for evaluating monolayer cell growth
Legal Information
Scienceware is a registered trademark of Bel-Art Products, a division of SP
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
Z363391CLS3935CLS3099
packaging
pack of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pack of 25, case of 50
packaging
pack of 25, case of 50
manufacturer/tradename
Bel-Art F37861-0000
manufacturer/tradename
Bel-Art F37848-0000
manufacturer/tradename
Corning 3935
manufacturer/tradename
Corning 3099
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
sterile
sterility
sterile
color
none
color
none
color
black
color
clear
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)