Vai a
P7568
β-Acetyl-γ-O-alkyl-L-α-phosphatidylcholine from bovine heart lecithin
≥99%, lyophilized powder
Sinonimo/i:
1-O-Alkyl-2-acetyl-sn-glycero-3-phosphocholine, 2-Acetyl-1-alkyl-sn-glycero-3-phosphocholine, AcGEPC, PAF, Platelet activating factor
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
185,00 €
5 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
552,00 €
469,20 €
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:
UNSPSC Code:
12352211
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
4220745
Assay:
≥99%
Form:
lyophilized powder
185,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥99%
form
lyophilized powder
storage temp.
−20°C
SMILES string
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OC(C)=O)COCCCCCCCCCCCCCCCC)=O
InChI
1S/C26H54NO7P/c1-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-31-23-26(34-25(2)28)24-33-35(29,30)32-22-20-27(3,4)5/h26H,6-24H2,1-5H3/t26-/m1/s1
InChI key
HVAUUPRFYPCOCA-AREMUKBSSA-N
Biochem/physiol Actions
Phospholipid produced by lymphocytes, platelets and endothelial cells that induces platelet aggregation and is involved in inflammation, anaphylaxis and wound repair.
Packaging
Packaged under argon.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
P4904840008PL0906
assay
≥99%
assay
≥98%
assay
>99% (TLC)
assay
≥99%
form
lyophilized powder
form
powder
form
powder
form
lyophilized powder
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
200
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)