Merck
P6237
α-Pompilidotoxin
>98%
Sinonimo/i:
α-PMTX
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
>98%
Form:
solid
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
>98%
form
solid
mol wt
1529
storage temp.
−20°C
Biochem/physiol Actions
Voltage-gated sodium channel activator
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)