Vai a
P5975
Amino-terminal Met-FLAG-BAP Fusion Protein
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
0.1 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
333,00 €
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.32
MDL number:
Mol wt:
~49 kDa
333,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
mol wt
~49 kDa
Quality Segment
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
Application
Amino-terminal Met-FLAG-BAP Fusion Protein is useful for assurance of the functional integrity of ANTI-FLAGÒ M2 and M5 monoclonal antibodies in immunological procedures such as Western blotting, ELISA, immunoprecipitation, fluorescence microscopy, light microscopy and FACS.
Learn more product details in our FLAG® application portal.
Biochem/physiol Actions
Amino-terminal Met-FLAG-BAP control protein is a 468 amino acid N-terminal Met-FLAG fusion protein of E. coli bacterial alkaline phosphatase (BAP) with a calculated molecular weight of 49.4 kDa. The Amino-terminal Met-FLAG-BAP control protein migrates as a 45-55 kDa band by SDS-PAGE depending on the electrophoretic conditions.
Other Notes
Control protein
Legal Information
FLAG is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
FLAG-BAP is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
P7582H3541P7457
mol wt
~49 kDa
mol wt
~49 kDa
mol wt
~49 kDa
mol wt
~49 kDa
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−70°C
storage temp.
−20°C
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)