Vai a
P5022
Pamoic acid disodium salt
Sinonimo/i:
4,4′-Methylenebis(3-hydroxy-2-naphthoic acid), Embonic acid, Sodium pamoate
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
25 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
79,70 €
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C23H14O6Na2
Numero CAS:
Peso molecolare:
432.33
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352106
EC Number:
229-653-1
MDL number:
Form:
powder
79,70 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
form
powder
Quality Segment
SMILES string
[Na].OC(=O)c1cc2ccccc2c(Cc3c(O)c(cc4ccccc34)C(O)=O)c1O
InChI
1S/C23H16O6.Na.H/c24-20-16(14-7-3-1-5-12(14)9-18(20)22(26)27)11-17-15-8-4-2-6-13(15)10-19(21(17)25)23(28)29;;/h1-10,24-25H,11H2,(H,26,27)(H,28,29);;
InChI key
ZRZSXMUASGHHKP-UHFFFAOYSA-N
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
45150166821493000
Pamoic acid ≥97.0% (T)
Sigma-Aldrich
45150
Pamoic acid
Pamoic acid United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1493000
Pamoic acid
form
powder
form
-
form
-
form
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)