Merck
P4484
Purvalanol A
≥98% (HPLC), powder
Sinonimo/i:
2-(1R-Isopropyl-2-hydroxyethylamino)-6-(3-chloroanilino)-9-isopropylpurine, NG-60
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C19H25ClN6O
Numero CAS:
Peso molecolare:
388.89
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
solubility
methylene chloride: 50 mg/mL
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(C)[C@H](CO)Nc1nc(Nc2cccc(Cl)c2)c3ncn(C(C)C)c3n1
InChI
1S/C19H25ClN6O/c1-11(2)15(9-27)23-19-24-17(22-14-7-5-6-13(20)8-14)16-18(25-19)26(10-21-16)12(3)4/h5-8,10-12,15,27H,9H2,1-4H3,(H2,22,23,24,25)/t15-/m0/s1
InChI key
PMXCMJLOPOFPBT-HNNXBMFYSA-N
Biochem/physiol Actions
Purvalanol A is found to inhibit ABCG2 (ATP-binding cassette G2) transporter in vitro. It is also known to attenuate cellular Src kinase action and induce cell cycle arrest at the G2 to M phase transition.
Purvalanol A is a potent, cell-permeable cyclin-dependent protein kinase (cdk) inhibitor.
Features and Benefits
This compound is featured on the CDKs page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Purvalanol A
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)