Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
D-Lys-(D-Lys)n-D-Lys · xHBr
Numero CAS:
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartimol wt
15,000-30,000
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C(C)[C@@](NC)([H])CCCCN.[Br]
InChI
1S/C6H14N2O2.BrH/c7-4-2-1-3-5(8)6(9)10;/h5H,1-4,7-8H2,(H,9,10);1H
InChI key
MEXAGTSTSPYCEP-UHFFFAOYSA-N
Application
I polimeri di poli-D-lisina possono essere usati per preparare le superfici per l′adesione cellulare. Inoltre i polimeri di D-lisina possono essere usati con le cellule che digeriscono i polimeri di poli-L-lisina e causano una captazione eccessiva di L-lisina.
Questo prodotto è raccomandato come substrato per colture cellulari utilizzando 0,5-1,0 mL di una soluzione 0,1mg/mL per rivestire 25 cm2. Le versioni del prodotto con peso molecolare inferiore sono meno viscose, ma quelle con peso molecolare più elevato presentano più siti di attacco per molecola.
Questo prodotto è raccomandato come substrato per colture cellulari utilizzando 0,5-1,0 mL di una soluzione 0,1mg/mL per rivestire 25 cm2. Le versioni del prodotto con peso molecolare inferiore sono meno viscose, ma quelle con peso molecolare più elevato presentano più siti di attacco per molecola.
Biochem/physiol Actions
La poli-D-lisina (PDL) bromidrato è un fattore di adesione cellulare aspecifico, che promuove l′adesione delle cellule a substrati solidi aumentando l′interazione elettrostatica fra la superficie di coltura e gli ioni di carica negativa della membrana cellulare. Quando è adsorbita sulla superficie di coltura, la poli-D-lisina accresce il numero di siti carichi positivamente disponibili per il legame con le cellule.
Analysis Note
Molecular weight based on viscosity.
Other Notes
La poli-D-lisina è un polimero aminoacidico con carica positiva con circa un HBr per residuo di lisina. Il bromidrato consente alla a poli-D-lisina di raggiungere la forma cristallina solubile in acqua. Una piccola quantità del prodotto può essere rinvenuta nella struttura β perché il HBr interferisce con il legame idrogeno tra i gruppi amminici e i gruppi carbossilici o le frazioni che contengono N o O.
For additional technical information on polyamino acids please visit the Polyamino acid FAQ resource.
Disclaimer
Le soluzioni sterili sono stabili fino a 2 anni se conservate a 2-8 °C. Dovrebbero essere conservate essiccate a -20 °C.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Poli-D-lisina
Classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?