Vai a
P4142
1-Oleoyl-2-palmitoyl-sn-glycero-3-phosphocholine
≥98% (GC), ≥99% (TLC)
Sinonimo/i:
1-(cis-9-Octadecenoyl)-2-hexadecanoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, L-α-Phosphatidylcholine, β-palmitoyl-γ-oleoyl
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
100 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
487,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C42H82NO8P
Numero CAS:
Peso molecolare:
760.08
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352211
MDL number:
487,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥98% (GC), ≥99% (TLC)
form
powder
functional group
phospholipid
lipid type
phosphoglycerides
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)O[C@@H](COC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC)COP(O)(=O)OCC[N](C)(C)C
InChI
1S/C42H83NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-21-23-24-26-28-30-32-34-41(44)48-38-40(39-50-52(46,47)49-37-36-43(3,4)5)51-42(45)35-33-31-29-27-25-22-19-17-15-13-11-9-7-2/h20-21,40H,6-19,22-39H2,1-5H3,(H,46,47)/b21-20-
InChI key
ZLPCRCSDGDOSCT-MRCUWXFGSA-N
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)