Merck
P350-05
Porcine Coronary Artery Smooth Muscle Cells: PCASMC (Cryovial)
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NA.81
UNSPSC Code:
41106514
Biological source:
Porcine coronary artery
Growth mode:
Adherent
Morphology:
smooth muscle
Relevant disease(s):
diabetes; stroke; cardiovascular diseases
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
biological source
Porcine coronary artery
form
solid
packaging
pkg of 500,000 cells
manufacturer/tradename
Cell Applications, Inc
growth mode
Adherent
karyotype
2n = 38
morphology
smooth muscle
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
relevant disease(s)
diabetes; stroke; cardiovascular diseases
shipped in
dry ice
storage temp.
−196°C
General description
Lot specific orders are not able to be placed through the web. Contact your local sales rep for more details.
PCASMC were used to investigate the role of c-Jun in smooth muscle proliferation, and to show that c-Jun inhibition abrogates smooth muscle cell growth and intimal thickening after arterial injury (Khachigian, 2002). PCASMC were also used to develop poly (l-lactide-co-caprolactone) nanofibrous scaffold material with potential for tissue engineering (Dong, 2008).
Characterization: positive for smooth muscle cell specific alpha-actin expression.
Application
vascular research, supply of blood to heart muscle
Biochem/physiol Actions
Artery
Preparation Note
  • 2nd passage, >500,000 cells in Porcine Smooth Muscle Cell Basal Medium that contains 10% FBS and 10% DMSO
  • Can be cultured at least 16 doublings
Please refer to the PCASMC Culture Protocol.
Other Notes
Porcine Smooth Muscle Cell Basal Medium that contains 10% FBS and 10% DMSO
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Punto di infiammabilità (°F)
No data available
Punto di infiammabilità (°C)
No data available
Che succede?
WGK 1
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
7791-20-0
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)