Vai a
P2263
Polyethyleneglycol Bisphenol A Epichlorohydrin Copolymer
mol wt 15,000-20,000 Da
Sinonimo/i:
Polyethylene glycol compound
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
500 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
65,50 €
1 kg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
96,90 €
2 kg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
193,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
[C15H16O2·C3H5ClO·(C2H4O)n·H2O]x
Numero CAS:
UNSPSC Code:
12352201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
MDL number:
65,50 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
form
flakes
Quality Segment
mol wt
15,000-20,000 Da
SMILES string
OCCO
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
InChI key
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
General description
Polyethyleneglycol bisphenol A epichlorohydrin copolymer is a polyethylene glycol compound that has been shown to protect the intestinal epithelium against microbial invasion during stress. [1]
Application
Polyethyleneglycol bisphenol A epichlorohydrin copolymer has been used on glioma cells to compare therapeutic strategies for malignant gliomas. [2][3]
Preparation Note
Consists of 2 molecules of polyethylene glycol (mol. wt. 7,000-9,000) joined internally through a homobifunctional aromatic spacer.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
202509405493405450
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
form
flakes
form
flakes (or pellets)
form
liquid
form
chunks
mol wt
15,000-20,000 Da
mol wt
average Mn ~2,000
mol wt
average Mn ~377
mol wt
average Mn ~1,075
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
1–2 di 2 domande  
  1. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 risposta
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Utile?
  2. How many "moles" of PEG are in Product No. P2263?
    1 risposta
    1. A given molecule of Product No. P2263 will have the equivalent of 2 moles of poly(ethyleneglycol).