Merck
P2149
Physalaemin
≥97% (HPLC)
Sinonimo/i:
pGlu-Ala-Asp-Pro-Asn-Lys-Phe-Tyr-Gly-Leu-Met-NH2
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C58H84N14O16S
Numero CAS:
Peso molecolare:
1265.44
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
assay
≥97% (HPLC)
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
SMILES string
CSCCC(NC(=O)C(CC(C)C)NC(=O)CNC(=O)C(Cc1ccc(O)cc1)NC(=O)C(Cc2ccccc2)NC(=O)C(CCCCN)NC(=O)C(CC(N)=O)NC(=O)C3CCCN3C(=O)C(CC(O)=O)NC(=O)C(C)NC(=O)C4CCC(=O)N4)C(N)=O
Gene Information
human ... INS(3630)
Biochem/physiol Actions
Potent hypotensive; induces salivation, intestinal contraction and vasodilation
Other Notes
Tachykinin originally isolated from the skin of the amphibian, Physalaemus fuscumaculatus; with structural homology to substance P
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)