Scegli un formato
| Taglio della confezione | SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|
Informazioni su questo articolo
Quality Level
assay
≥95%
form
powder
SMILES string
[H][C@@]12CC[C@@]3([H])[C@]4([H])CC[C@H](C(=O)CO)[C@@]4(C)CC[C@]3([H])[C@@]1(C)CC[C@@H](O)C2
InChI
1S/C21H34O3/c1-20-9-7-14(23)11-13(20)3-4-15-16-5-6-18(19(24)12-22)21(16,2)10-8-17(15)20/h13-18,22-23H,3-12H2,1-2H3/t13-,14+,15-,16-,17-,18+,20-,21-/m0/s1
InChI key
CYKYBWRSLLXBOW-GDYGHMJCSA-N
Gene Information
human ... GABRA1(2554), GABRA2(2555), GABRA3(2556), GABRA4(2557), GABRA5(2558), GABRA6(2559), GABRB1(2560), GABRB2(2561), GABRB3(2562)
rat ... Gabra2(29706)
General description
Application
- as an γ-aminobutyric acid type A receptor (γ-GABAA) agonist in voltage-clamp measurements studies in Xenopus oocytes[2]
- to test its effect on the spike-wave discharges (SWD) finasteride-treated rats[3]
- in electrophysiological studies with dentate granule cells (DGCs) post controlled cortical impact (CCI) -induced brain injury[4]
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Articoli
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Neuroscience
Numero articolo commerciale globale
| SKU | GTIN |
|---|---|
| P2016-10MG | 04061832092614 |
| P2016-5MG | 04061832092621 |
Filtri attivi
Contatta l'Assistenza Tecnica