P1415
Prehybridization Solution
for Northern and Southern blotting, liquid (2x concentrate)
About This Item
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Forma fisica
liquid (2x concentrate)
Attività estranea
DNAses, RNases, NICKases, endonucleases, and exonucleases, none detected
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Applicazioni
Componenti
- 200 μg/mL DNA
- 2mg Bovine Serum Albumin (BSA)
- 2mg Ficoll
- 2mg Polyvinylpyrrolidone (PVP)
- 0.15 M sodium citrate
- 1.5M NaCl
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
I clienti hanno visto anche
Protocolli
Learn Northern and Southern blotting basics, with protocols and applications for macromolecule transfer to membrane supports.