Vai a
P1263
1,2-Didodecanoyl-sn-glycero-3-phosphocholine
≥99%, synthetic
Sinonimo/i:
PC, (7R)-4-Hydroxy-N,N,N-trimethyl-10-oxo-7-[(1-oxododecyl)oxy]-3,5,9-trioxa-4-phosphaheneicosan-1-aminium 4-oxide, inner salt, 1,2-Dilauroyl-sn-glycero-3-phosphocholine, 1,2-Dilauroyl-sn-glycero-3-phosphorylcholine, 3-sn-Phosphatidylcholine, 1,2-dilauroyl, L-β,γ-Dilauroyl-α-lecithin, DLPC, PC(12:0/12:0)
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
100 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
188,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C32H64NO8P
Numero CAS:
Peso molecolare:
621.83
UNSPSC Code:
51191904
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
242-086-4
Beilstein/REAXYS Number:
5676925
MDL number:
188,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
biological source
synthetic
Quality Segment
assay
≥99%
form
powder
functional group
phospholipid
lipid type
phosphoglycerides
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OC(CCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCC)=O)=O
InChI
1S/C32H64NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-31(34)38-28-30(29-40-42(36,37)39-27-26-33(3,4)5)41-32(35)25-23-21-19-17-15-13-11-9-7-2/h30H,6-29H2,1-5H3/t30-/m1/s1
InChI key
IJFVSSZAOYLHEE-SSEXGKCCSA-N
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)