The protein concentration for this product is specific to each lot. The exact concentration for each lot is provided on the Certificate of Analysis accompanying the product.
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
2 units | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 325,00 € |
10 units | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 597,00 € |
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
MDL number:
Specific activity:
0.8-2.0 units/mg protein
Biological source:
fungus (Rhodotorula glutinis)
325,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartibiological source
fungus (Rhodotorula glutinis)
Quality Segment
type
Grade I
form
buffered aqueous glycerol solution
specific activity
0.8-2.0 units/mg protein
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Application
Biochem/physiol Actions
Phenylalanine Ammonia-Lyase from Rhodotorula glutinis can be cleaved and inactivated by the proteases chymotrypsin, subtilisin, and trypsin. [3]
Physical form
Solution in 60% glycerol, 3 mM Tris-HCl, pH 7.5, containing up to 0.5 M (NH4)2SO4
Analysis Note
Protein determined by biuret
Other Notes
One unit will deaminate 1.0 μmole of L-phenylalanine to trans-cinnamate and NH3 per min at pH 8.5 at 30 °C.
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| biological source fungus (Rhodotorula glutinis) | biological source - | biological source - | biological source - |
| specific activity 0.8-2.0 units/mg protein | specific activity - | specific activity - | specific activity - |
| form buffered aqueous glycerol solution | form - | form crystalline | form powder |
| shipped in wet ice | shipped in - | shipped in - | shipped in - |
| storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
-
The product description states that one unit will deaminate 1.0 μmol of L-phenylalanine to trans-cinnamate and NH₃ per minute at pH 8.5 and 30 °C. Could you please let me know the corresponding protein concentration?
1 risposta-