Merck
P1003
O-Phospho-DL-threonine
Sinonimo/i:
DL-2-Amino-3-hydroxybutanoic acid 3-phosphate
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C4H10NO6P
Numero CAS:
Peso molecolare:
199.10
UNSPSC Code:
12352202
PubChem Substance ID:
EC Number:
248-512-5
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
assay
≥97.0% (TLC)
form
powder
color
white
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(OP(O)(O)=O)C(N)C(O)=O
InChI
1S/C4H10NO6P/c1-2(3(5)4(6)7)11-12(8,9)10/h2-3H,5H2,1H3,(H,6,7)(H2,8,9,10)
InChI key
USRGIUJOYOXOQJ-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
O-Phospho-DL-threonine is an amino acid derivative.
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Skin Irrit. 2
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)