Merck
P0801
Polyoxyethylene ethers
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
12352200
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
density
0.97 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
−20°C
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
204.8 °F - closed cup
flash_point_c
96 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)