Merck
P0740
N-(2-Phenylethyl)indomethacinamide
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C27H25N2O3Cl
Numero CAS:
Peso molecolare:
460.95
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
assay
≥98% (TLC)
Quality Segment
form
solid
mp
158-162 °C
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
COc1ccc2n(c(C)c(CC(=O)NCCc3ccccc3)c2c1)C(=O)c4ccc(Cl)cc4
InChI
1S/C27H25ClN2O3/c1-18-23(17-26(31)29-15-14-19-6-4-3-5-7-19)24-16-22(33-2)12-13-25(24)30(18)27(32)20-8-10-21(28)11-9-20/h3-13,16H,14-15,17H2,1-2H3,(H,29,31)
InChI key
VYDBTNADENXYSN-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Inhibits human recombinant and ovine cyclooxygenase-2 (COX-2) with IC50s of 0.06 μM and 0.125 μM, respectively; over 400-fold less potent as an inhibitor of COX-1.
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)