Vai a
P0689
(R)-(+)-Propranolol hydrochloride
≥98% (TLC), Beta-adrenergic antagonist
Sinonimo/i:
Propranolol HCl, (R)-1-(isopropylamino)-3-(1-naphthyloxy)-2-propanol hydrochloride
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
100 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
91,80 €
500 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
409,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C10H7OCH2CH(OH)CH2NHCH(CH3)2·HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
295.80
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
235-961-7
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
5780490
Assay:
≥98% (TLC)
91,80 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
(R)-(+)-Propranolol hydrochloride, ≥98% (TLC)
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
mp
196-198 °C (lit.)
solubility
ethanol: 10 mg/mL, DMSO: <14.5 mg/mL, H2O: 50 mg/mL, 45% (w/v) aq 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin: 8.0 mg/mL
originator
AstraZeneca
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl.CC(C)NC[C@@H](O)COc1cccc2ccccc12
InChI
1S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18H,10-11H2,1-2H3;1H/t14-;/m1./s1
InChI key
ZMRUPTIKESYGQW-PFEQFJNWSA-N
General description
With heat. Aqueous solutions are most stable at pH 3.0 and decompose rapidly at basic pH. Decomposition is accompanied by discoloration of the solution.
Biochem/physiol Actions
Less active enantiomer of propranolol.
Features and Benefits
This compound was developed by AstraZeneca. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
P0884P868840543
assay
≥98% (TLC)
assay
≥99% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98.5% (HPLC)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
ethanol: 10 mg/mL, H2O: 50 mg/mL, DMSO: <14.5 mg/mL, 45% (w/v) aq 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin: 8.0 mg/mL
solubility
ethanol: 10 mg/mL, DMSO: <14.5 mg/mL, H2O: 50 mg/mL, 45% (w/v) aq 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin: 8.0 mg/mL
solubility
ethanol: 10 mg/mL, DMSO: <14.5 mg/mL, H2O: 50 mg/mL, 45% (w/v) aq 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin: 8.0 mg/mL
solubility
-
originator
AstraZeneca
originator
AstraZeneca
originator
AstraZeneca
originator
-
mp
196-198 °C (lit.)
mp
-
mp
193-195 °C (lit.)
mp
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)