Merck
O8014
Org 27569
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
5-chloro-3-ethyl-1H-indole-2-carboxylic acid [2-(4-piperidin-1-yl-phenyl)-ethyl]-amide
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C24H28ClN3O
Numero CAS:
Peso molecolare:
409.95
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
EC Number:
278-169-7
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white
solubility
H2O: <2 mg/mL, DMSO: >5 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCc1c([nH]c2ccc(Cl)cc12)C(=O)NCCc3ccc(cc3)N4CCCCC4
InChI
1S/C24H28ClN3O/c1-2-20-21-16-18(25)8-11-22(21)27-23(20)24(29)26-13-12-17-6-9-19(10-7-17)28-14-4-3-5-15-28/h6-11,16,27H,2-5,12-15H2,1H3,(H,26,29)
InChI key
AHFZDNYNXFMRFQ-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Org 27569 is an allosteric modulator of CB1 cannabinoid receptor. It significantly increases the binding of CB1 receptor agonist [3H]-CP 55,940 (pKB = 5.67) and causes a significant decrease in specific binding of CB1 receptor inverse agonist SR141716A (Rimonabant; pKB = 5.95); in the reporter gene assay behaves as insurmountable CP 55,940 antagonist; pKB = 7.57 at CB1 receptors in mouse vas deferens
Org 27569 is an allosteric modulator of CB1 cannabinoid receptor.
Classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)