Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
23151817
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiform
lyophilized powder
extent of labeling
1-5 μmol per mL
matrix activation
cyanogen bromide
matrix attachment
N-6
matrix spacer
11 atoms
storage temp.
−20°C
Physical form
Lyophilized powder stabilized with lactose
Classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?