Vai a
N7252
19-Nortestosterone
Sinonimo/i:
17β-Hydroxy-19-norandrost-4-en-3-one, 17β-Hydroxy-4-estren-3-one, 19-Norandrostenolone, 4-Estren-17β-ol-3-one, Nadrolone, Nandrolone
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C18H26O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
274.40
UNSPSC Code:
51111800
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
EC Number:
207-101-0
Beilstein/REAXYS Number:
2055849
MDL number:
Assay:
≥98% (TLC)
Form:
powder
Il prodotto N7252 al momento non è in vendita nel tuo paese Contatta l'Assistenza Tecnica
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
sterility
non-sterile
assay
≥98% (TLC)
form
powder
drug control
USDEA Schedule III; Home Office Schedule 4.2; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
solubility
chloroform: 50 mg/mL, clear, colorless to light yellow
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
SMILES string
C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCC4=CC(=O)CC[C@H]34)[C@@H]1CC[C@@H]2O
InChI
1S/C18H26O2/c1-18-9-8-14-13-5-3-12(19)10-11(13)2-4-15(14)16(18)6-7-17(18)20/h10,13-17,20H,2-9H2,1H3/t13-,14+,15+,16-,17-,18-/m0/s1
InChI key
NPAGDVCDWIYMMC-IZPLOLCNSA-N
Gene Information
Biochem/physiol Actions
19-Nortestosterone (nandrolone) is an anabolic steriod hormone that acts as an androgen receptor (AR) agonist.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 19-Nortestosterone
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Carc. 2 - Repr. 1B
Classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)