Merck
N6000
Naphthol AS-TR phosphate
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C18H15ClNO5P
Numero CAS:
Peso molecolare:
391.74
EC Number:
220-046-7
UNSPSC Code:
12352204
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
6666070
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
form
powder
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cc1cc(Cl)ccc1NC(=O)c2cc3ccccc3cc2OP(O)(O)=O
InChI
1S/C18H15ClNO5P/c1-11-8-14(19)6-7-16(11)20-18(21)15-9-12-4-2-3-5-13(12)10-17(15)25-26(22,23)24/h2-10H,1H3,(H,20,21)(H2,22,23,24)
InChI key
SHTFMUPUBYXPCD-UHFFFAOYSA-N
Application
Substrate for the histochemical demonstration of acid and alkaline phosphatase.
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)