Vai a
N2250
Naphthol AS-BI phosphate disodium salt hydrate
fluorogenic, ≥96.0% (HPLC), powder
Sinonimo/i:
2-Naphthalenecarboxamide, 7-bromo-N-(2-methoxyphenyl)-3-(phosphonooxy)-, disodium salt hydrate
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
50 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
65,50 €
100 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
97,00 €
500 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
183,00 €
1 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
423,00 €
5 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
1.320,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C18H13BrNNa2O6P · xH2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
496.16 (anhydrous basis)
UNSPSC Code:
12352204
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.83
65,50 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Naphthol AS-BI phosphate disodium salt hydrate, ≥96.0% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥96.0% (HPLC)
form
powder
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless to yellow
storage temp.
−20°C
SMILES string
O.[Na+].[Na+].COc1ccccc1NC(=O)c2cc3cc(Br)ccc3cc2OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/C18H15BrNO6P.2Na.H2O/c1-25-16-5-3-2-4-15(16)20-18(21)14-9-12-8-13(19)7-6-11(12)10-17(14)26-27(22,23)24;;;/h2-10H,1H3,(H,20,21)(H2,22,23,24);;;1H2/q;2*+1;/p-2
InChI key
WNPKMQCBZKBNOS-UHFFFAOYSA-L
General description
Substrate for the histochemical demonstration of acid and alkaline phosphatase.
Naphthol AS-BI (7-Bromo-3-hydroxy-2-naphtho-o-anisidine) is a substituted naphthol.
Application
Naphthol AS-BI phosphate disodium salt hydrate is suitable to use:
  • in tartrate-resistant acid phosphatase (TRAP) staining to detect osteoclast activity
  • as a component in Tris-HCl in staining cells to measure alkaline phosphatase (ALP) activity
  • to perform alkaline phosphatase reaction
Biochem/physiol Actions
Naphthol AS-BI (7-Bromo-3-hydroxy-2-naphtho-o-anisidine) can be used as a substrate to determine alkaline and acid phosphatase. It is also used to determine the activity of acid phosphatase in single cells.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
N6125N2125N4006
assay
≥96.0% (HPLC)
assay
≥99% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥97% (TLC)
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless to yellow
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
methanol: 50 mg/mL
solubility
DMF: 50 mg/mL
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)